N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909970-100G OR909970-25G
APOSOR909970-100GEA 338 EUR
APOSOR909970-100G APOSOR909970-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00996243
CAS nummer: 70298-88-3