4-Aminobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile
OR9100-25G OR9100-100G
APOSOR9100-25GEA 22 EUR
APOSOR9100-25G APOSOR9100-100G
4-Aminobenzonitrile
4-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Kookpunt: 167
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007821
CAS nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III