2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 198 EUR
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formule: C₄Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669569
CAS nummer: 82554-18-5