6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910055-1G OR910055-5G
APOSOR910055-1GEA 103 EUR
APOSOR910055-1G APOSOR910055-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663806
CAS nummer: 874-38-4