Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910103-1G OR910103-5G
APOSOR910103-1GEA 220 EUR
APOSOR910103-1G APOSOR910103-5G
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026055
CAS nummer: 1150271-25-2