3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910107-100G OR910107-25G OR910107-5G
APOSOR910107-100GEA 811 EUR
APOSOR910107-100G APOSOR910107-25G APOSOR910107-5G
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00121590
CAS nummer: 10550-15-9