2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910217-1G OR910217-5G
APOSOR910217-1GEA 113 EUR
APOSOR910217-1G APOSOR910217-5G
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
2-Bromothiazole-5-carbonitrile
Formule: C₄HBrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909651
CAS nummer: 440100-94-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable