4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-ethylthiazole
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 373 EUR
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₂S
MW: 164.66 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17976987
CAS nummer: 34631-53-3