5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910270-1G OR910270-250MG OR910270-5G
APOSOR910270-1GEA 106 EUR
APOSOR910270-1G APOSOR910270-250MG APOSOR910270-5G
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
5-Bromo-2-chlorothiazole
Formule: C₃HBrClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702782
CAS nummer: 3034-56-8