2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910286-1G OR910286-5G
APOSOR910286-1GEA 0 EUR
APOSOR910286-1G APOSOR910286-5G
2-Chloro-1-methylbenzimidazole 98%
2-Chloro-1-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00769821
CAS nummer: 1849-02-1