4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 89.2 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.4652 g/mol
Smeltpunt: 195…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100159
CAS nummer: 827-33-8