1-(4-Chlorophenyl)imidazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910304-1G OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA 76 EUR
APOSOR910304-1G APOSOR910304-5G
1-(4-Chlorophenyl)imidazole 96%
1-(4-Chlorophenyl)imidazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041208
CAS nummer: 51581-54-5