Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910383-1G
OR910383-250MG
OR910383-5G
OR910383-500MG
APOSOR910383-1GEA
92.1
EUR
APOSOR910383-1G
APOSOR910383-250MG
APOSOR910383-5G
APOSOR910383-500MG
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate
Formule:
C₇H₉NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00105462 CAS nummer: 32968-44-8 |