5-Nitro-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Nitro-1H-indazole, 5-NINA, 5-Nitroindazole
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 70.1 EUR
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitro-1H-indazole 95%
5-Nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Smeltpunt: 204…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005693
CAS nummer: 5401-94-5