5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910490-100G OR910490-25G OR910490-5G
APOSOR910490-100GEA 636 EUR
APOSOR910490-100G APOSOR910490-25G APOSOR910490-5G
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole 97%
5-Cyano-1-isopropylbenzimidazole
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143576
CAS nummer: 1215206-55-5