5-Methoxy-o-toluidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 607 EUR
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Methoxy-o-toluidine 98%
5-Methoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075057
CAS nummer: 50868-72-9