Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
OR910533-1G OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA 93.5 EUR
APOSOR910533-1G APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04492113
CAS nummer: 131020-36-5