2-Phenylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910733-1G OR910733-5G
APOSOR910733-1GEA 111 EUR
APOSOR910733-1G APOSOR910733-5G
2-Phenylbenzonitrile 98%
2-Phenylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060669
CAS nummer: 24973-49-7