Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
OR9109-100G OR9109-25G OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA 121 EUR
APOSOR9109-100G APOSOR9109-25G APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043309
CAS nummer: 51779-32-9