3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR910928-1G OR910928-250MG
APOSOR910928-1GEA 92.1 EUR
APOSOR910928-1G APOSOR910928-250MG
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09755865
CAS nummer: 112900-82-0