3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911068-1G OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA 128 EUR
APOSOR911068-1G APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₁N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001300
CAS nummer: 26820-73-5