N-Methylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR911104-100G OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA 372 EUR
APOSOR911104-100G APOSOR911104-25G
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025023
CAS nummer: 5183-78-8