Resorcinol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 289 EUR
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Resorcinol 99%
Resorcinol
Formule: C₆H₆O₂
Kookpunt: 281 °C
Smeltpunt: 109…111 °C
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002269
CAS nummer: 108-46-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable