Dimethyl terephthalate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Terephthalic acid dimethyl ester
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 52.6 EUR
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Dimethyl terephthalate 95%
Dimethyl terephthalate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Kookpunt: 288 °C
Smeltpunt: 140…143 °C
Dichtheid: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008440
CAS nummer: 120-61-6
Merck Index: 12,09306