(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9113-100G OR9113-25G
APOSOR9113-100GEA 220 EUR
APOSOR9113-100G APOSOR9113-25G
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide 95+%
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide
Formule: C₂₈H₆₀BrP
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011775
CAS nummer: 14937-45-2