6-Nitro-o-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 1240 EUR
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-cresol 98%
6-Nitro-o-cresol
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031116
CAS nummer: 13073-29-5