trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911376-100G OR911376-25G OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA 220 EUR
APOSOR911376-100G APOSOR911376-25G APOSOR911376-500G
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04004145
CAS nummer: 7077-05-6