5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR911397-100G OR911397-500G
APOSOR911397-100GEA 76 EUR
APOSOR911397-100G APOSOR911397-500G
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037135
CAS nummer: 71989-18-9