4-Butoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911417-100G OR911417-25G OR911417-500G
APOSOR911417-100GEA 278 EUR
APOSOR911417-100G APOSOR911417-25G APOSOR911417-500G
4-Butoxybenzoic acid 98%
4-Butoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002546
CAS nummer: 1498-96-0