α-Methylcinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR911424-100G OR911424-25G
APOSOR911424-100GEA 76 EUR
APOSOR911424-100G APOSOR911424-25G
α-Methylcinnamic acid 97%
α-Methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002652
CAS nummer: 1199-77-5