2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911447-100G OR911447-500G
APOSOR911447-100GEA 99.3 EUR
APOSOR911447-100G APOSOR911447-500G
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Ethyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044191
CAS nummer: 823-36-9