4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911449-1G OR911449-5G
APOSOR911449-1GEA 0 EUR
APOSOR911449-1G APOSOR911449-5G
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003339
CAS nummer: 38998-17-3