Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911475-25G OR911475-5G
APOSOR911475-25GEA 166 EUR
APOSOR911475-25G APOSOR911475-5G
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781124
CAS nummer: 73733-69-4