4-Chloroisatin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911509-100G
OR911509-25G
APOSOR911509-100GEA
201
EUR
APOSOR911509-100G
APOSOR911509-25G
4-Chloroisatin 97%
4-Chloroisatin
Formule:
C₈H₄ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00129178 CAS nummer: 6344-05-4 |