2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911510-100G OR911510-500G
APOSOR911510-100GEA 0 EUR
APOSOR911510-100G APOSOR911510-500G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid 98%
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023942
CAS nummer: 15733-89-8