(±)-3-Chloromandelic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (±)-3-Chlorophenylglycolic acid, 3-Chloromandelic acid
OR911512-100G OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA 239 EUR
APOSOR911512-100G APOSOR911512-25G
(±)-3-Chloromandelic acid 98%
(±)-3-Chloromandelic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829409
CAS nummer: 16273-37-3