2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
OR911524-100G
OR911524-25G
APOSOR911524-100GEA
219
EUR
APOSOR911524-100G
APOSOR911524-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formule:
C₉H₁₂N₂S MW: 180.27 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00464119 CAS nummer: 14222-60-7 |