Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911527-100G OR911527-25G
APOSOR911527-100GEA 495 EUR
APOSOR911527-100G APOSOR911527-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017185
CAS nummer: 2905-82-0