Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911539-100G OR911539-25G
APOSOR911539-100GEA 245 EUR
APOSOR911539-100G APOSOR911539-25G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate 98%
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formule: C₈H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039520
CAS nummer: 2411-83-8