(±)-Tetrahydrofurfuryl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911546-100G OR911546-25G
APOSOR911546-100GEA 0 EUR
APOSOR911546-100G APOSOR911546-25G
(±)-Tetrahydrofurfuryl chloride 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl chloride
Formule: C₅H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005370
CAS nummer: 3003-84-7