Methyl 4-Isopropylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Isopropylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-isopropylbenzoate, Methyl Cumate
OR911559-1G OR911559-25G OR911559-5G
APOSOR911559-1GEA 70.1 EUR
APOSOR911559-1G APOSOR911559-25G APOSOR911559-5G
Methyl 4-Isopropylbenzoate 97%
Methyl 4-Isopropylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203666
CAS nummer: 20185-55-1