Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 129 EUR
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366503
CAS nummer: 959577-68-5