1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911601-100G OR911601-25G
APOSOR911601-100GEA 184 EUR
APOSOR911601-100G APOSOR911601-25G
1-Phenyl-1,2-propanedione 98%
1-Phenyl-1,2-propanedione
Formule: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008755
CAS nummer: 579-07-7