Fenofibric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 586 EUR
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Formule: C₁₇H₁₅ClO₄
Smeltpunt: 187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792461
CAS nummer: 42017-89-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III