(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911668-100G OR911668-25G OR911668-5G
APOSOR911668-100GEA 0 EUR
APOSOR911668-100G APOSOR911668-25G APOSOR911668-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine 98%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Kookpunt: 232 °C/760mmHg
Dichtheid: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671640
CAS nummer: 4187-56-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II