2,4-Dimethylquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911716-1G OR911716-5G
APOSOR911716-1GEA 0 EUR
APOSOR911716-1G APOSOR911716-5G
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006760
CAS nummer: 1198-37-4