3-Phenylpropionamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911750-25G OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA 242 EUR
APOSOR911750-25G APOSOR911750-5G
3-Phenylpropionamide 98%
3-Phenylpropionamide
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025535
CAS nummer: 102-93-2