4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911754-1G OR911754-25G OR911754-5G
APOSOR911754-1GEA 55.5 EUR
APOSOR911754-1G APOSOR911754-25G APOSOR911754-5G
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride 95%
4-Pyridylacetonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012825
CAS nummer: 92333-25-0