2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Dimethylbenzeneacetic acid
OR911756-1G OR911756-25G OR911756-5G
APOSOR911756-1GEA 43.8 EUR
APOSOR911756-1G APOSOR911756-25G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844736
CAS nummer: 30981-98-7