6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911762-1G
OR911762-25G
OR911762-5G
APOSOR911762-1GEA
92.1
EUR
APOSOR911762-1G
APOSOR911762-25G
APOSOR911762-5G
6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
6-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formule:
C₉H₆ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863157 CAS nummer: 16732-75-5 |